1,8-Dibromoctan ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
A15651.14EA 48.7 EUR
A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
1,8-Dibromoctan ≥98%
1,8-Dibromoctan

Purity: 98% CAS No.: 4549-32-0 Molecular Formula: Br(CH2)8Br Formula Weight: 272.02 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4995 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 1698114 MDL No.: MFCD00000277

Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Siedepunkt: 270…272 °C
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,468
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000277
CAS-Nummer: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR