Methyldecanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15658.18
A15658.22
A15658.30
A15658.18EA
43.5
EUR
A15658.18
A15658.22
A15658.30
Methyldecanoat ≥99%
Methyldecanoat
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Siedepunkt: 223…225 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 0,877 Flammpunkt: 94 °C (201 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009580 CAS-Nummer: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |