2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 24.3 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyd

Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322

Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 265…266 °C
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003322
CAS-Nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR