Pyridiniumtribromid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15684.14 A15684.22 A15684.36
A15684.14EA 43.6 EUR
A15684.14 A15684.22 A15684.36
Pyridiniumtribromid tech. 90%, technische Qualität
Pyridinium tribromide
Purity: 90% CAS No.: 39416-48-3 Molecular Formula: C5H5N.HBr3 Formula Weight: 319.82 Melting Point: 128-136° Beilstein Reference: 3690144 Merck Reference: 14,7973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013223
Formel: C₅H₆Br₃N
Schmelzpunkt: 128…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013223
CAS-Nummer: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7973