Ethylvinylether ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit N,N-Diethylanilin
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 109-92-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Ether-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605351
UN No.: 1302
MDL No.: MFCD00009248
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 33…34 °C Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0,754 Flammpunkt: –45 °C (–49 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009248 CAS-Nummer: 109-92-2 EINECS: 203-718-4 UN: 1302 ADR: 3,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...