Ethylvinylether ≥99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit N,N-Diethylanilin

A15691.0F A15691.AK A15691.AP
A15691.0FEA 156 EUR
A15691.0F A15691.AK A15691.AP
Ethylvinylether ≥99% stabilisiert
Ethylvinylether

Stabilized


Purity: 99% CAS No.: 109-92-2 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.3765 Odour: Ether-like Melting Point: -115° Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 605351 UN No.: 1302 MDL No.: MFCD00009248

Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 33…34 °C
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,754
Flammpunkt: –45 °C (–49 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009248
CAS-Nummer: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR