2-Chlorbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlorbenzoesäureamid
A15706.14
A15706.22
A15706.14EA
36.5
EUR
A15706.14
A15706.22
2-Chlorbenzamid ≥98%
2-Chlorbenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 609-66-5
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 508510
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155.58 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (18 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007973 CAS-Nummer: 609-66-5 EINECS: 210-195-6 |