Pyridinium-p-toluolsulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15708.14
A15708.22
A15708.36
A15708.14EA
84.3
EUR
A15708.14
A15708.22
A15708.36
Pyridinium-p-toluolsulfonat ≥98%
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃S Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013108 CAS-Nummer: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |