1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15745.14 A15745.22
A15745.14EA 81.4 EUR
A15745.14 A15745.22
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol ≥98%
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 62…64 °C (9 mmHg)
Dichte: 1,710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042519
CAS-Nummer: 60811-18-9