α-Chlor-4-nitrotoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzylchlorid, α-Chlor-p-nitrotoluol, 4-Nitro-benzylchlorid
A15749.30
A15749.30EA 270 EUR
A15749.30
α-Chlor-4-nitrotoluol ≥99%
α-Chlor-4-nitrotoluol
Purity: 99% CAS No.: 100-14-1 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 387187 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007374
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Dichte: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II