Phenol 99+%, einzelne Kristalle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
A15760.0EEA
148
EUR
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
Phenol 99+%, einzelne Kristalle
Phenol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94.11 g/mol Siedepunkt: 181 °C Schmelzpunkt: 40…43 °C Dichte: 1.071 Flammpunkt: 79 °C (175 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,7241 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...