3-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15772.03 A15772.06 A15772.14
A15772.03EA 46.1 EUR
A15772.03 A15772.06 A15772.14
3-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophen
Purity: 98% CAS No.: 1455-18-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -40° Boiling Point: 72-74°/2mm Beilstein Reference: 111282 MDL No.: MFCD00040243
Formel: C₉H₈S
Siedepunkt: 72…74 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,13
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040243
CAS-Nummer: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6