L-Alanin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
A15804.14
A15804.22
A15804.36
A15804.14EA
30.3
EUR
A15804.14
A15804.22
A15804.36
L-Alanin 99
L-Alanin
Purity: 99%
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89.09 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zers.) Dichte: 1.432 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064410 CAS-Nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |