(±)-Epichlorhydrin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
A15823.36 A15823.0E A15823.22
A15823.36EA 34 EUR
A15823.36 A15823.0E A15823.22
(±)-Epichlorhydrin ≥99%
(±)-Epichlorhydrin
Purity: 99% CAS No.: 106-89-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 32°(90°F) Physical Form: Liquid Density: 1.182 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Colourless Odour: Like chlorine Melting Point: -57° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 79785 Merck Reference: 14,3611 UN No.: 2023 MDL No.: MFCD00005132
A cyclodextrin cross-linking reagent
Formel: C₃H₅ClO
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,182
Flammpunkt: 32 °C (90 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3611