2-Chlor-6-fluoranilin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A15848.03 A15848.06 A15848.14
A15848.03EA 37 EUR
A15848.03 A15848.06 A15848.14
2-Chlor-6-fluoranilin ≥98%
2-Chlor-6-fluoranilin

Purity: 98% CAS No.: 363-51-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Boiling Point: 67-69°/14mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040309

Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 67…69 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,316
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040309
CAS-Nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR