α,α,α-Trifluor-m-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Aminobenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)anilin
A15910.0E A15910.22 A15910.36
A15910.0EEA 302 EUR
A15910.0E A15910.22 A15910.36
α,α,α-Trifluor-m-toluidin ≥99%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 98-16-8 Molecular Formula: C7H6F3N Formula Weight: 161.13 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Recognizable Melting Point: 5-6° Boiling Point: 187-189° Beilstein Reference: 387672 UN No.: 2948 MDL No.: MFCD00007797
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187…189 °C
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 1.295
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II