1-Brom-4-hexylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
p-Brom-hexylbenzol
A15918.06
A15918.14
A15918.06EA
93
EUR
A15918.06
A15918.14
1-Brom-4-hexylbenzol ≥97%
1-Brom-4-hexylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 23703-22-2
Molecular Formula: C12H17Br
Formula Weight: 241.17
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₇Br Molecular Weight: 241.17 g/mol Siedepunkt: 280 °C Dichte: 1.179 Flammpunkt: >120 °C (248 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061114 CAS-Nummer: 23703-22-2 |