Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure

A15950.09 A15950.18
A15950.09EA 61.7 EUR
A15950.09 A15950.18
Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%
Kaffeesäure

Purity: 99% CAS No.: 331-39-5 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 2210883 Merck Reference: 14,1635 MDL No.: MFCD00004392

Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 366
Schmelzpunkt: ∼ 202 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 14,1635

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR