Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
A15950.09
A15950.18
A15950.09EA
61.7
EUR
A15950.09
A15950.18
Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%
Kaffeesäure
Purity: 99%
CAS No.: 331-39-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 2210883
Merck Reference: 14,1635
MDL No.: MFCD00004392
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180.16 g/mol Siedepunkt: 366 Schmelzpunkt: ∼ 202 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004392 CAS-Nummer: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 14,1635 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...