trans-2-Octen-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15960.06 A15960.14 A15960.22
A15960.06EA 47.4 EUR
A15960.06 A15960.14 A15960.22
trans-2-Octen-1-ol ≥97%
trans-2-Octen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 18409-17-1 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4465 Boiling Point: 88°/11mm Beilstein Reference: 1720707 MDL No.: MFCD00014057
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 88 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,850
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014057
CAS-Nummer: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
UN: 1987
ADR: 3,III