1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene
Stabilisierung:
500 ppm Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A15974.03
A15974.06
A15974.14
A15974.03EA
26.9
EUR
A15974.03
A15974.06
A15974.14
1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95% stabilisiert
2,4,6-Trimethylstyrene
Stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 95%
CAS No.: 769-25-5
Molecular Formula: C11H14
Formula Weight: 146.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 1904365
MDL No.: MFCD00008613
Formel:
C₁₁H₁₄ Molecular Weight: 146.23 g/mol Siedepunkt: 208…209 °C Dichte: 0.908 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008613 CAS-Nummer: 769-25-5 EINECS: 212-205-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...