1,3,5-Trifluorbenzol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15984.06
A15984.06EA 67.5 EUR
A15984.06
1,3,5-Trifluorbenzol 98
1,3,5-Trifluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 372-38-3 Molecular Formula: C6H3F3 Formula Weight: 132.09 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -7 to -4° Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1906457 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000333
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C
Schmelzpunkt: –7 …–4 °C
Dichte: 1.279
Flammpunkt: –7 °C (19 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II