4,7-Dichlorchinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15985.14
A15985.22
A15985.36
A15985.14EA
62.4
EUR
A15985.14
A15985.22
A15985.36
4,7-Dichlorchinolin ≥98%
4,7-Dichloroquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 86-98-6
Molecular Formula: C9H5Cl2N
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 164°(327°F)
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 148°/10mm
Beilstein Reference: 125359
MDL No.: MFCD00006774
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198.05 g/mol Siedepunkt: 148 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 83…87 °C Flammpunkt: 164 °C (327 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006774 CAS-Nummer: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |