Theophyllin Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15997.30
A15997.18
A15997.0B
A15997.30EA
75.5
EUR
A15997.30
A15997.18
A15997.0B
Theophyllin Monohydrat ≥99%
Purity: 99%
CAS No.: 5967-84-0
Molecular Formula: C7H8N4O2.H2O
Formula Weight: 198.18 (180.16anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 13463
Merck Reference: 14,9285
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00151659
Formel:
C₇H₈N₄O₂·1H₂O Schmelzpunkt: 270…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151659 CAS-Nummer: 5967-84-0 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9285 |