2'-Deoxyuridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16026.03 A16026.06 A16026.14
A16026.03EA 22.5 EUR
A16026.03 A16026.06 A16026.14
2'-Deoxyuridin ≥99%
2'-Deoxyuridin
Purity: 99% CAS No.: 951-78-0 Molecular Formula: C9H12N2O5 Formula Weight: 228.21 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 24433 Merck Reference: 14,2910 Optical Rotation: +52° (c=1.1 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00006527
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Merck Index: 14,2910