4-Chlor-3-fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16029.14
A16029.14EA 404 EUR
A16029.14
4-Chlor-3-fluorphenol ≥98%
4-Chlor-3-fluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 348-60-7 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 84°/44mm Beilstein Reference: 3236440 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042583
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (44 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042583
CAS-Nummer: 348-60-7
UN: 3261
ADR: 8 III