1,4-Phenylendiessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
A16036.03
A16036.06
A16036.03EA
24.1
EUR
A16036.03
A16036.06
1,4-Phenylendiessigsäure ≥97%
1,4-Phenylendiessigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 7325-46-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 252-256°
Beilstein Reference: 1960342
MDL No.: MFCD00004354
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 252…256 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004354 CAS-Nummer: 7325-46-4 EINECS: 230-801-2 |