Cyclohexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16070.0J A16070.AU
A16070.0JEA 154 EUR
A16070.0J A16070.AU
Cyclohexan ≥99%
Cyclohexan
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 80…81 °C
Schmelzpunkt: 6,5 °C
Dichte: 0,779
Flammpunkt: –18 °C (–1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM