2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: o-Fluorbenzoylchlorid, o-Fluorbenzoesäurechlorid

A16096.14 A16096.22 A16096.36
A16096.14EA 35.1 EUR
A16096.14 A16096.22 A16096.36
2-Fluorbenzoylchlorid ≥97%
2-Fluorbenzoylchlorid

Purity: 97% CAS No.: 393-52-2 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5365 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 636864 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000656

Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Schmelzpunkt: 4…6 °C
Dichte: 1.331
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000656
CAS-Nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR