5-Brom-2-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
89.6
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Brom-2-fluorbenzonitril ≥98%
5-Brom-2-fluorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Formel:
C₇H₃BrFN Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143424 CAS-Nummer: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |