Cobalt(II,III)oxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16121.0B
A16121.18
A16121.30
A16121.0BEA
355
EUR
A16121.0B
A16121.18
A16121.30
Cobalt(II,III)oxid
Cobalt(II,III)oxid
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formel:
Co₃O₄ Dichte: 6,11 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010939 CAS-Nummer: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,2429 |