Quecksilber(II)iodid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16130.22 A16130.36
A16130.22EA 101 EUR
A16130.22 A16130.36
Quecksilber(II)iodid ≥99%
Purity: 99+% CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
Formel: HgI₂
Siedepunkt: 350 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 6,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5879