Benzethoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hyamine® 1622
A16142.22
A16142.22EA
50.3
EUR
A16142.22
Benzethoniumchlorid ≥97%
Benzethoniumchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 121-54-0
Molecular Formula: C27H42ClNO2
Formula Weight: 448.10
Odour: Odourless
Melting Point: 157-165°
Beilstein Reference: 3898548
Merck Reference: 14,1074
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011742
Formel:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Molecular Weight: 448,09 g/mol Schmelzpunkt: 157…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011742 CAS-Nummer: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 UN: 1759 ADR: 8,III Merck Index: 14,1074 |