Quecksilber(II)oxid, rot 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
A16157.0BEA
322
EUR
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
Quecksilber(II)oxid, rot 99%
Mercury (II) oxide
Purity: 99%
CAS No.: 21908-53-2
Molecular Formula: HgO
Formula Weight: 216.59
Odour: Odourless
Melting Point: ca 500° dec.
UN No.: 1641
MDL No.: MFCD00011045
Formel:
HgO Siedepunkt: 356,6 °C (1013 hPa) Dichte: 11,14 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011045 CAS-Nummer: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5882 |