Iodmonobromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16158.14
A16158.22
A16158.30
A16158.14EA
32.6
EUR
A16158.14
A16158.22
A16158.30
Iodmonobromid ≥98%
Iodmonobromid
Purity: 98%
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl.
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formel:
IBr Siedepunkt: 116 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 50 °C (Subl.) Dichte: 4,416 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011353 CAS-Nummer: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,5016 |