Kaliumiodat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16162.0E A16162.22 A16162.36
A16162.0EEA 541 EUR
A16162.0E A16162.22 A16162.36
Kaliumiodat ≥98%
Kaliumiodat
Purity: 98% CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Melting Point: 560° dec. Merck Reference: 14,7642 MDL No.: MFCD00011406
Formel: KlO₃
Schmelzpunkt: 560 °C (Zers.)
Dichte: 3,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7642