Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 95%
CAS No.: 5392-40-5
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₁₆O Siedepunkt: 228…229 °C Schmelzpunkt: < –10 °C Dichte: 0,888 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006997 CAS-Nummer: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 14,2322 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...