Diethylfumarat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fumarsäurediethylester
A16214.0E
A16214.0EEA 392 EUR
A16214.0E
Diethylfumarat ≥98%
Diethylfumarat
Purity: 98% CAS No.: 623-91-6 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: ca 0° Boiling Point: 98-100°/14mm Beilstein Reference: 775347 MDL No.: MFCD00064455
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 1,050
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064455
CAS-Nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7