4'-Fluorpropiophenon ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: p-Fluorpropiophenon

A16219.09 A16219.18
A16219.09EA 27.4 EUR
A16219.09 A16219.18
4'-Fluorpropiophenon ≥97%
4'-Fluorpropiophenon

Purity: 97+% CAS No.: 456-03-1 Molecular Formula: C9H9FO Formula Weight: 152.17 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5059 Boiling Point: 100-102°/22mm Beilstein Reference: 1210310 MDL No.: MFCD00000356

Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 100…102 °C (22 mmHg)
Dichte: 1,096
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000356
CAS-Nummer: 456-03-1
EINECS: 207-255-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR