4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitrobenzo-15-crown-5
A16225.06
A16225.06EA 182 EUR
A16225.06
4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan) ≥99%
4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Purity: 99% CAS No.: 60835-69-0 Molecular Formula: C14H19NO7 Formula Weight: 313.30 Melting Point: 93-95° MDL No.: MFCD00060713
Formel: C₁₄H₁₉NO₇
Molecular Weight: 313.30 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060713
CAS-Nummer: 60835-69-0