4-Methylaminophenolsulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16236.0B
A16236.18
A16236.30
A16236.0BEA
193
EUR
A16236.0B
A16236.18
A16236.30
4-Methylaminophenolsulfat 99%
4-Methylaminophenolsulfat
Purity: 99%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zersetzung) Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013140 CAS-Nummer: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6017 |