2,4-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16252.14
A16252.22
A16252.14EA
37
EUR
A16252.14
A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Formel:
C₉H₁₀O₄ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 107…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002434 CAS-Nummer: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |