3,4-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16298.06
A16298.14
AB115816.0005
A16298.06EA
43.3
EUR
A16298.06
A16298.14
ABCRAB115816.0005
3,4-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
3,4-Dichlorphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Molecular Weight: 188.01 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 40…44 °C Flammpunkt: 123 °C (253 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002017 CAS-Nummer: 102-36-3 EINECS: 203-026-2 UN: 2250 ADR: 6.1 II |