Pivaloylacetonitrile 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
A16309.14
A16309.14EA
62.7
EUR
A16309.14
Pivaloylacetonitrile 99%
Pivaloylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 59997-51-2
Molecular Formula: C7H11NO
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 1746674
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00010208
Formel:
C₇H₁₁NO Molecular Weight: 125.17 g/mol Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010208 CAS-Nummer: 59997-51-2 EINECS: 262-017-1 ADR: 6.1 III |