Kaliumacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16321.0C A16321.0E A16321.36
A16321.0CEA 337 EUR
A16321.0C A16321.0E A16321.36
Kaliumacetat ≥99%
Kaliumacetat
Purity: 99% CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: CH3CO2K Formula Weight: 98.15 Melting Point: 292° Beilstein Reference: 3595449 Merck Reference: 14,7605 MDL No.: MFCD00012458
Formel: CH₃COOK
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 1,57
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 14,7605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM