Quecksilber(II)sulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16330.0B
A16330.18
A16330.30
A16330.0BEA
596
EUR
A16330.0B
A16330.18
A16330.30
Quecksilber(II)sulfat ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-35-9
Molecular Formula: HgO4S
Formula Weight: 296.65
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5887
MDL No.: MFCD00011047
Formel:
HgSO₄ Dichte: 6,470 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011047 CAS-Nummer: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5887 |