Ammoniumacetat ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz

A16343.0B A16343.0I A16343.30
A16343.0BEA 50.5 EUR
A16343.0B A16343.0I A16343.30
Ammoniumacetat ≥97%
Ammoniumacetat

Purity: 97% CAS No.: 631-61-8 Molecular Formula: C2H7NO2 Formula Weight: 77.08 Flash Point: 136°(277°F) Odour: Ammonia-like Boiling Point: dec. Beilstein Reference: 4186741 Merck Reference: 14,495 MDL No.: MFCD00013066

Formel: H₃CCOONH₄
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: ∼114 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,17
Flammpunkt: 136 °C (277 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 14,495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Form Crystals or powder or crystalline powder
Identification (FTIR) Conforms
Ammonia as ammonium acetate ≥96.0% to ≤104.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤5.0%
Appearance (Color) White


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR