L(-)-Tryptophan
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
A1645.0500
A1645.1000
A1645.0500EA
836
EUR
A1645.0500
A1645.1000
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 290 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |