Echtgrün FCF

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF

A16520.06 A16520.22
A16520.06EA 32.8 EUR
A16520.06 A16520.22
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF

CAS No.: 2353-45-9 Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3 Formula Weight: 808.86 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 5718212 Merck Reference: 14,3941 MDL No.: MFCD00013053

Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 14,3941

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR