1-Chlor-3-methyl-2-buten ≥95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kaliumcarbonat
A16545.18
A16545.18EA 271 EUR
A16545.18
1-Chlor-3-methyl-2-buten ≥95% stabilisiert
1-Chlor-3-methyl-2-buten
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 503-60-6 Molecular Formula: C5H9Cl Formula Weight: 104.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 13°(56°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 107-109° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000982
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104,58 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C
Dichte: 0,928
Flammpunkt: 13 °C (56 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000982
CAS-Nummer: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
UN: 1993
ADR: 3,II